Få mere at vide
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde |
| CAS | 2103-57-3 |
| Molekylær formel | C10 H12 O4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Benzaldehyde, 2,3,4-trimethoxy-, 2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde, Trimetazidine Dihydrochloride Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-12-8-5-4-7(6-11)9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3 |
| SMIL | COc1ccc(C=O)c(OC)c1OC |
| IUPAC navn | 2,3,4-trimethoxybenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.2 |
| Formel vægt | 196.0736 |