Få mere at vide
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde, 99%
Artikelnummer. 10792391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10792391 10 g Glasflaske 10g
10295590 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10792391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 166450100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2103-57-3 | C10H12O4 | 196.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2103-57-3
Molekylær formel C10H12O4
Molekylvægt (g/mol) 196.2
MDL nummer MFCD00003310
InChI nøgle UCTUXUGXIFRVGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2,3,4-trimethoxy, 2,3,4-trimethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, trimethoxy, 2,3,4 trimethoxybenzylaldehyde, pubchem8261, trimethoxy benzaldehyde, trimetazidine impurity c, acmc-1b07v, ksc201q5r
PubChem CID 75006
IUPAC navn 2,3,4-trimethoxybenzaldehyd
SMIL COC1=C(C(=C(C=C1)C=O)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3, 4-Trimethoxybenzaldehyde
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 38.0°C to 41.0°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 168.0°C to 170.0°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)3C6H2CHO
Brydningsindeks 1.5547
Mængde 10 g
Beilstein 08, I, 684
Formel vægt 196.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller