Få mere at vide
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde, 98+%
Artikelnummer. 11423304
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423304 250 g 250g
11403304 10 g 10g
11413304 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423304 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10609.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2103-57-3 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2103-57-3
Molekylær formel C10H12O4
Molekylvægt (g/mol) 196.202
MDL nummer MFCD00003310
InChI nøgle UCTUXUGXIFRVGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2,3,4-trimethoxy, 2,3,4-trimethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, trimethoxy, 2,3,4 trimethoxybenzylaldehyde, pubchem8261, trimethoxy benzaldehyde, trimetazidine impurity c, acmc-1b07v, ksc201q5r
PubChem CID 75006
IUPAC navn 2,3,4-trimethoxybenzaldehyd
SMIL COC1=C(C(=C(C=C1)C=O)OC)OC
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 38°C to 42°C
Kogepunkt 168°C to 170°C (12 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5547
Mængde 250 g
Beilstein 981091
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 196.2
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.