Få mere at vide
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde, 98+%
Artikelnummer. 11403304
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403304 10 g 10g
11413304 50 g 50g
11423304 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403304 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10609.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2103-57-3 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2103-57-3
Molekylær formel C10H12O4
Molekylvægt (g/mol) 196.202
MDL nummer MFCD00003310
InChI nøgle UCTUXUGXIFRVGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2,3,4-trimethoxy, 2,3,4-trimethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, trimethoxy, 2,3,4 trimethoxybenzylaldehyde, pubchem8261, trimethoxy benzaldehyde, trimetazidine impurity c, acmc-1b07v, ksc201q5r
PubChem CID 75006
IUPAC navn 2,3,4-trimethoxybenzaldehyd
SMIL COC1=C(C(=C(C=C1)C=O)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 38°C to 42°C
Kogepunkt 168°C to 170°C (12 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5547
Mængde 10 g
Beilstein 981091
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 196.2
Procent renhed ≥98%