Få mere at vide
2,3,4-Trimethoxy-6-methylbenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4-Trimethoxy-6-methylbenzaldehyde |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O4/c1-7-5-9(13-2)11(15-4)10(14-3)8(7)6-12/h5-6H,1-4H3 |
| Formel vægt | 210.0892 |