Få mere at vide
2,3,4-Trihydroxybenzoic acid, 97%
Artikelnummer. 11474277
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474277 1 g 1g
11484277 5 g 5g
11494277 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20371.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 610-02-6 | C7H6O5 | 170.12 g/mol
2,3,4-Trihydroxybenzoesyre bruges som reagens under katalytisk spektrofotometrisk bestemmelse af vanadium i naturligt vand og havvand og anvendes i lægemidler. Det er en intern standard i separation af phenolsyrer ved HPLC med fotodiode array detektion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3,4-Trihydroxybenzoesyre bruges som reagens under katalytisk spektrofotometrisk bestemmelse af vanadium i naturligt vand og havvand og anvendes i lægemidler. Det er en intern standard i separation af phenolsyrer ved HPLC med fotodiode array detektion.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 610-02-6
Molekylær formel C7H6O5
Molekylvægt (g/mol) 170.12
MDL nummer MFCD00002447
InChI nøgle BRRSNXCXLSVPFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrogallolcarboxylic acid, pyrogallolcarboxylic acid, 2,3,4-trihydroxybenzoate, unii-ad1id2jf5o, benzoic acid, trihydroxy, benzoic acid, 2,3,4-trihydroxy, pyrogallol-4-carboxylic acid, 2,3,4-trihydroxybenzene carboxylic acid, ad1id2jf5o, pyrogallolcarboxylate
PubChem CID 11874
IUPAC navn 2,3,4-trihydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4-Trihydroxybenzoic acid
Smeltepunkt ∼210°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 2210807
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 170.12
Procent renhed 97%