Få mere at vide
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyd, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 159 °C til 163 °C |
| Molekylær formel | C7H6O4 |
| MDL nummer | MFCD00003325 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2328658 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Synonym | pyrogallol-4-carboxaldehyde, benzaldehyde, 2,3,4-trihydroxy, pyrogallolaldehyd, pubchem8260, 2,4-trihydroxybenzaldehyde, dsstox_cid_31473, dsstox_rid_97358, dsstox_gsid_57684, ksc490m2j, benzaldehyde,3,4-trihydroxy |
| InChI nøgle | CRPNQSVBEWWHIJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC(=C(C(=C1C=O)O)O)O |
| Vis mere |