Få mere at vide
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11424784
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424784 5 g 5g
11434784 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424784 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13745.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2144-08-3 | C8H9BO2 | 147.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2144-08-3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt 159°C to 163°C
Molekylær formel C8H9BO2
MDL nummer MFCD00239441
Mængde 5 g
Beilstein 2328658
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 4-vinylphenylboronic acid, 4-vinylbenzeneboronic acid, 4-vinylphenyl boronic acid, 4-ethenylphenyl boronic acid, 4-vinylboronic acid, p-styrylboronic acid, p-vinylphenylboronic acid, styrene-4-boronic acid, boronic acid, 4-ethenylphenyl, 4-styreneboronic acid
InChI nøgle QWMJEUJXWVZSAG-UHFFFAOYSA-N
SMIL OB(O)C1=CC=C(C=C)C=C1
IUPAC navn (4-ethenylphenyl)borsyre
Molekylvægt (g/mol) 147.97
PubChem CID 2734393
Formel vægt 154.12
Procent renhed 98%