Få mere at vide
2',3',4'-Trihydroxyacetophenon, 98%
Artikelnummer. 11406947
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11406947 25 g 25g
11496937 5 g 5g
11416947 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11406947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14364.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 528-21-2 | C8H8O4 | 168,148 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 528-21-2
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.148
MDL nummer MFCD00002193
InChI nøgle XIROXSOOOAZHLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallacetophenone, 1-2,3,4-trihydroxyphenyl ethanone, 2',3',4'-trihydroxyacetophenone, galloacetophenone, alizarin yellow c, alizarine yellow c, 2,3,4-trihydroxyacetophenone, ethanone, 1-2,3,4-trihydroxyphenyl, 4-acetylpyrogallol, acetophenone, 2',3',4'-trihydroxy
PubChem CID 10706
IUPAC navn 1-(2,3,4-trihydroxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(C(=C(C=C1)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',3',4'-Trihydroxyacetophenone
Smeltepunkt 169 °C til 172 °C
Mængde 25 g
Merck Index 14,4342
Formel vægt 168.15
Procent renhed 98%