Få mere at vide
2,3,4-Trifluorobenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 11485536
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485536 5 g 5g
11475536 1 g 1g
11444120 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485536 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20696.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 61079-72-9 | C7H3F3O2 | 176.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61079-72-9
Molekylær formel C7H3F3O2
Molekylvægt (g/mol) 176.09
MDL nummer MFCD00061232
InChI nøgle WEPXLRANFJEOFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4-trifluorobenzoicacid, pubchem1345, acmc-209mos, ksc354m6t, 2,3 4-trifluorobenzoic acid, 2,3,4-trifluoro-benzoic acid, rarechem al bo 0257, timtec-bb sbb006557, attercop-chm at111721, buttpark 30\01-45
PubChem CID 302932
IUPAC navn 2,3,4-trifluorbenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(F)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4-Trifluorobenzoic acid
Smeltepunkt 140°C to 142°C
Mængde 5 g
Beilstein 7476020
Formel vægt 176.1
Procent renhed 98%