Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 3, 4-Trifluorobenzaldehyde |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.4040g/mL |
| Kogepunkt | 77 °C til 79 °C (20,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 56 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |