Få mere at vide
2,3,4-trifluorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11498817
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498817 1 g 1g
11408827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19955.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 161793-17-5
Molekylær formel C7H3F3O
Molekylvægt (g/mol) 160.095
MDL nummer MFCD00061230
InChI nøgle UQEDGFZRPSAHLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4-trifluorobenz-aldehyde, benzaldehyde, 2,3,4-trifluoro, 2,3,4-trifluoro benzaldehyde, pubchem4255, intermediates-zcf02215, acmc-209dn7, 2,3,4-trilfuorobenzaldehyde, ksc182o7d, 2,3,4-trifluoro-benzaldehyde, timtec-bb sbb003969
PubChem CID 519226
IUPAC navn 2,3,4-trifluorbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C(=C1C=O)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4-Trifluorobenzaldehyde
Tæthed 1.404
Kogepunkt 77°C to 79°C (20 mmHg)
Flammepunkt 61°C (142°F)
Brydningsindeks 1.4795
Mængde 1 g
Beilstein 7805818
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 160.1
Procent renhed 98%