Få mere at vide
2,3',4'-Trichloracetophenon
Artikelnummer. 11477076
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11477076 25 g 25g
11467076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477076 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25397.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 42981-08-8 | C8H5Cl3O | 223,48 g/mol
2,3',4'-Trichloracetophenon anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3′ ,4′ -Trichloracetophenon bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 42981-08-8
Molekylær formel C8H5Cl3O
Molekylvægt (g/mol) 223.48
MDL nummer MFCD03970382
InChI nøgle BYTZWANJVUAPNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3',4'-trichloroacetophenone, 2-chloro-1-3,4-dichlorophenyl ethanone, 3,4-dichlorophenacyl chloride, 2-chloro-1-3,4-dichloro-phenyl-ethanone, 2-chloro-1-3,4-dichlorophenyl ethan-1-one, 2,3 ,4-trichloroacetophenone, pubchem20021, acmc-1bn8g, alpha,3',4'-trichloroacetophenone, 2-chloranyl-1-3,4-dichlorophenyl ethanone
PubChem CID 316188
SMIL ClCC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,3',4'-Trichloroacetophenone
Smeltepunkt 43 °C til 45 °C
Kogepunkt 171 °C til 173 °C (15 mmHg)
Mængde 25 g
FN nummer UN1759
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
IUPAC navn 2-chlor-1-(3,4-dichlorphenyl)ethan-1-on
Formel vægt 223.49