Få mere at vide
2',3',4'-Trichloroacetophenone, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11444864
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444864 100 g 100g
11424864 5 g 5g
11434864 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444864 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13790.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13608-87-2
Molekylær formel C8H5Cl3O
Molekylvægt (g/mol) 223.477
MDL nummer MFCD00000542
InChI nøgle BXJZZJYNVIDEKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',3',4'-trichloroacetophenone, 1-2,3,4-trichlorophenyl ethanone, 2,3,4-trichloroacetophenone, ethanone, 1-2,3,4-trichlorophenyl, 1-2,3,4-trichlorophenyl ethan-1-one, ccris 785, unii-8hvd33n785, acetophenone, 2',3',4'-trichloro, ethanone,1-2,3,4-trichlorophenyl, 1-acetyl-2,3,4-trichlorobenzene
PubChem CID 26132
IUPAC navn 1-(2,3,4-trichlorophenyl)ethanone
SMIL CC(=O)C1=C(C(=C(C=C1)Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',3',4'-Trichloroacetophenone
Smeltepunkt 60°C to 64°C
Mængde 100 g
Beilstein 1948674
Formel vægt 223.49
Procent renhed 95%