Få mere at vide
2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-arabinopyranose, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11329885
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11329885 250 mg 250mg
11319885 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329885 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19870.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18039-26-4
Molekylær formel C26H28O5
Molekylvægt (g/mol) 420.505
MDL nummer MFCD05664045
InChI nøgle HTSKDJMXBBFKKG-FXSWLTOZSA-N
Synonym 2,3,4-tri-o-benzyl-beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-3,4,5-tris benzyloxy tetrahydro-2h-pyran-2-ol, 2r,3s,4r,5r-3,4,5-tris benzyloxy oxan-2-ol, 2r,3s,4r,5r-3,4,5-tris phenylmethoxy oxan-2-ol, 2,3,4-tri-o-benzyl-b-d-arabinopyranose, arabinopyranose,2,3,4-tri-o-benzyl-,b-d-8ci
PubChem CID 7578140
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-3,4,5-tris(phenylmethoxy)oxan-2-ol
SMIL C1C(C(C(C(O1)O)OCC2=CC=CC=C2)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-arabinopyranose
Smeltepunkt 73°C to 75°C
Mængde 250 mg
Beilstein 5303314
Optisk rotation −70° (c=1 in Methanol)
Formel vægt 420.51
Procent renhed ≥97%