missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(3,4-Dimethylphenyl)-1,2-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one, TRC

Artikelnummer. 30136215
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136215 10 g
30133711 25 g
30012276 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136215 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47693010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 277299-70-4
Molekylær formel C12 H14 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 202.25
Synonym 3H-Pyrazol-3-one, 2-(3,4-dimethylphenyl)-1,2-dihydro-5-methyl-, 2-(3,4-Dimethylphenyl)-1,2-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one, 1-(3,4-Dimethylphenyl)-3-methyl-3-pyrazolin-5-one
IUPAC navn 2-(3,4-dimethylphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-3-one
SMIL CC1=CC(=O)N(N1)c2ccc(C)c(C)c2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(3,4-Dimethylphenyl)-1,2-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H14N2O/c1-8-4-5-11(6-9(8)2)14-12(15)7-10(3)13-14/h4-7,13H,1-3H3
Formel vægt 202.1106
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.