accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NOHNH3CCH3

CAS RN 277299-70-4

IUPAC Navn: 2-(3,4-dimethylphenyl)-5-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-one
Synonymer: 2-(3,4-dimethylphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-3-one
Molekylvægt (g/mol): 202.26
Molekylformel: C12H14N2O
InChi Key: HBWBJCSXUJIDGN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(=O)N(N1)C1=CC(C)=C(C)C=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater