Få mere at vide
2-(3,4-Dimethylphenyl)-1,2-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3,4-Dimethylphenyl)-1,2-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O/c1-8-4-5-11(6-9(8)2)14-12(15)7-10(3)13-14/h4-7,13H,1-3H3 |
| Formel vægt | 202.1106 |