missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[[3,4,6-Tri-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-Beta-D-galactopyranosyl]oxy]acetic Acid, TRC

Artikelnummer. 30452267
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452267 500 mg
30451340 50 mg
30453476 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452267 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT992240500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1159409-18-3
Molekylær formel C16H23NO11
Molekylvægt (g/mol) 405.35
Synonym 2-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3-Acetamido-4,5-diacetoxy-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)acetic Acid
IUPAC navn 2-[(2R,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-4,5-diacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxyacetic acid
SMIL CC(=O)N[C@H]1[C@H](OCC(=O)O)O[C@H](COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-((3,4,6-Tri-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-beta-D-galactopyranosyl)oxy)acetic Acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C16H23NO11/c1-7(18)17-13-15(27-10(4)21)14(26-9(3)20)11(5-24-8(2)19)28-16(13)25-6-12(22)23/h11,13-16H,5-6H2,1-4H3,(H,17,18)(H,22,23)/t11-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
Formel vægt 405.1271
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.