CAS RN 1159409-18-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-[[3,4,6-Tri-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-Beta-D-galactopyranosyl]oxy]acetic Acid, TRC
CAS: 1159409-18-3 Molekylær formel: C16H23NO11 Molekylvægt (g/mol): 405.35 Synonym: 2-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3-Acetamido-4,5-diacetoxy-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)acetic Acid IUPAC navn: 2-[(2R,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-4,5-diacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxyacetic acid SMIL: CC(=O)N[C@H]1[C@H](OCC(=O)O)O[C@H](COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C