Få mere at vide
2,3,4,5-tetrafluorbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11410508
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410508 25 g 25g
11490498 1 g 1g
11400508 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410508 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24644.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94695-48-4
Molekylær formel C7HClF4O
Molekylvægt (g/mol) 212.53
MDL nummer MFCD00075164
InChI nøgle XWCKIXLTBNGIHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5-tetrafluorobenzoylchloride, tetrafluorobenzoyl chloride, 2,3,4,5-tetrafluoro benzoyl chloride, benzoyl chloride, 2,3,4,5-tetrafluoro, 2,3,4,5-tetrafluorbenzoylchlorid, 2,3,4,5-tetrafluoro-benzoyl chloride, 2,3,4,5-tetrafluorobenzoic acid chloride, 2,3,4,5-tetrafluorobezoyl chloride, benzoyl chloride, 2,3,4,5-tetrafluoro-9ci, 2,3,4,5-tetrafluorobezoylchloride
PubChem CID 2733689
IUPAC navn 2,3,4,5-tetrafluorbenzoylchlorid
SMIL FC1=CC(C(Cl)=O)=C(F)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride
Tæthed 1.58
Kogepunkt 65°C to 66°C (10 mmHg)
Flammepunkt 90°C (194°F)
Brydningsindeks 1.4787
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 5266860
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 212.53
Procent renhed 98%