missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid, 98+%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11433198
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433198 25 g 25g
11413198 1 g 1g
11423198 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11433198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18954.14
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1201-31-6
Molekylær formel C7H2F4O2
Molekylvægt (g/mol) 194.09
MDL nummer MFCD00009613
InChI nøgle SFKRXQKJTIYUAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5-tetrafluoro benzoic acid, benzoic acid, tetrafluoro, pubchem1350, tetrafluorobenzoic acid, acmc-1bre4, ksc174o7d, sfkrxqkjtiyuag-uhfffaoysa, 2,3,4,5-tetrafluorbenzoic acid, 2,3,4,5-tetrafluoro-benzoic acid, 2,3,4,5-?tetrafluorobenzoic acid
PubChem CID 297549
IUPAC navn 2,3,4,5-tetrafluorobenzoic acid
SMIL OC(=O)C1=CC(F)=C(F)C(F)=C1F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid
Smeltepunkt 85°C to 87°C
Mængde 25 g
Beilstein 2052670
Formel vægt 194.09
Procent renhed ≥98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.