Få mere at vide
2,3,4,5-Tetrafluoroaniline, 98%
Artikelnummer. 15427958
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15427958 5 g 5g
15417958 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15427958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61417.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5580-80-3 | C6H3F4N | 165.091 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5580-80-3
Molekylær formel C6H3F4N
Molekylvægt (g/mol) 165.091
MDL nummer MFCD00025153
InChI nøgle BEECAQIHCYTZHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5-tetrafluoro-phenylamine, benzenamine, 2,3,4,5-tetrafluoro, aniline, 2,3,4,5-tetrafluoro, benzenamine, tetrafluoro, aniline, 2,3,4,5-tetrafluoro-8ci, pubchem1547, acmc-1ajyg, 2,4,5-tetrafluoroaniline, ksc273e5j, aniline,3,4,5-tetrafluoro
PubChem CID 21757
IUPAC navn 2,3,4,5-tetrafluoranilin
SMIL C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5-Tetrafluoroaniline
Smeltepunkt 27°C to 29°C
Farve Hvid til Brun
Kogepunkt 78°C
Flammepunkt 79°C (174°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 165.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver