Få mere at vide
2,3,4,5-Tetrachloroaniline, TRC
Artikelnummer. 30134520
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134520 5 g
30009321 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134520 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2915055G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 634-83-3
Molekylær formel C6 H3 Cl4 N
Molekylvægt (g/mol) 230.91
Synonym Benzenamine, 2,3,4,5-tetrachloro- (9CI, ACI), 2,3,4,5-Tetrachlorobenzenamine (ACI), Aniline, 2,3,4,5-tetrachloro- (7CI, 8CI), 2,3,4,5-Tetrachloroaniline
IUPAC navn 2,3,4,5-tetrachloroaniline
SMIL Nc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5-Tetrachloroaniline
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H3Cl4N/c7-2-1-3(11)5(9)6(10)4(2)8/h1H,11H2
Formel vægt 228.902