accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2ClClClCl

CAS RN 634-83-3

IUPAC Navn: 2,3,4,5-tetrachloroaniline
Synonymer: 2,3,4,5-tetrachloroaniline
Molekylvægt (g/mol): 230.9
Molekylformel: C6H3Cl4N
InChi Key: GBKZRUCVLTWAML-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater