Få mere at vide
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabitol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488029
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488029 1 g 1g
15498029 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488029 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66608.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Inkompatibel med varme og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19139-74-3
Molekylær formel C11H20O5
Molekylvægt (g/mol) 232.28
MDL nummer MFCD00063387
InChI nøgle FBIWGPWXTDOFQR-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-o,3-o:4-o,5-o-diisopropylidene-d-arabinitol
PubChem CID 11042611
IUPAC navn [(4R,5R)-5-[(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methanol
SMIL CC1(C)OCC(O1)C1OC(C)(C)OC1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabitol
Farve Farveløs
Mængde 1 g
Formel vægt 232.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Viskøs væske