Få mere at vide
2,3,4,5,6-Pentafluorstyren, 98%, stik. med 250 ppm 4-tert-butylcatechol
Artikelnummer. 11492858
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492858 5 g 5g
11402868 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16833.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 653-34-9 | C8H3F5 | 194,104 g/mol
2,3,4,5,6-Pentafluorstyren anvendes i syntesen af optisk aktive copolymerer med lave overfladeenergier ved at anvende beta-pinen som en anden monomer. Det bruges også til syntese af fluorerede og fototværbindelige flydende præpolymerer, som bruges til fleksible optiske bølgeledere. Polymere fluorerede nanopartikler fremstillet ved hjælp af 2,3,4,5,6-Pentafluorstyren og styren udforskes i magnetisk resonansbillede (MRI) applikationer, da det har større strukturelt designpotentiale sammenlignet med traditionelle systemer som emulsioner og opløsninger af mindre molekyler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3,4,5,6-Pentafluorstyren anvendes til syntese af optisk aktive copolymerer med lave overfladeenergier ved at anvende beta-pinen som en anden monomer. Det bruges også til syntese af fluorerede og fototværbindelige flydende præpolymerer, som bruges til fleksible optiske bølgeledere. Polymere fluorerede nanopartikler fremstillet ved hjælp af 2,3,4,5,6-Pentafluorstyren og styren udforskes i magnetisk resonansbillede (MRI) applikationer, da det har større strukturelt designpotentiale sammenlignet med traditionelle systemer som emulsioner og opløsninger af mindre molekyler.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt og godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket, væk fra antændelseskilder og direkte sollys. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 653-34-9
Molekylær formel C8H3F5
Molekylvægt (g/mol) 194.104
MDL nummer MFCD00000300
InChI nøgle LVJZCPNIJXVIAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5,6-pentafluorostyrene, pentafluorostyrene, benzene, ethenylpentafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-vinyl-benzene, 2',3',4',5',6'-pentafluorostyrene, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethyl, vinylpentafluorobenzene, acmc-1avmt, styrene, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-vinylbenzene
PubChem CID 69556
IUPAC navn 1-ethenyl-2,3,4,5,6-pentafluorbenzen
SMIL C=CC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene
Navn note stabiliseret med 250 ppm 4-tert-butylcatechol
Tæthed 1.406
Kogepunkt 139 °C til 140 °C
Flammepunkt 34 °C (93 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.446
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1874390
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 194.1
Procent renhed 98%