Få mere at vide
2,3,4,5,6-pentfluorstyren, 97%, stabiliseret
Artikelnummer. 10072570 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10072570 5 g Glasflaske -
10523171 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10072570 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 188470050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 653-34-9 | C8H3F5 | 194,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 653-34-9 , 123-31-9
Molekylær formel C8H3F5
Molekylvægt (g/mol) 194.1
MDL nummer MFCD00000300
InChI nøgle LVJZCPNIJXVIAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5,6-pentafluorostyrene, pentafluorostyrene, benzene, ethenylpentafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-vinyl-benzene, 2',3',4',5',6'-pentafluorostyrene, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethyl, vinylpentafluorobenzene, acmc-1avmt, styrene, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-vinylbenzene
PubChem CID 69556
IUPAC navn 1-ethenyl-2,3,4,5,6-pentafluorbenzen
SMIL C=CC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.4060g/mL
Kogepunkt 62.0°C to 63.0°C (50.0 mmHg)
Flammepunkt 34°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6F5CH=CH2
Brydningsindeks 1.4445 to 1.4465
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.406
Stabilisator 0.01% tert.-butylcatechol
Formel vægt 194.1
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.