Få mere at vide
2,3,4,5,6-Pentafluorphenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465886
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11465886 5 g 5g
11455886 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11465886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22239.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 653-30-5 | Molekylformel: C8H2F5N | Molekylvægt: 207,103 g/mol
2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetonitril anvendes som medicin og mellemprodukter til flydende krystalmaterialer. Ortho Eller para-substituerede dimere og en blanding af trimerer, tetramerer og pentamerer af PFPA kunne udvindes fra 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetonitril.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetonitril anvendes som medicin og mellemprodukter til flydende krystalmaterialer. Ortho Eller para-substituerede dimere og en blanding af trimerer, tetramerer og pentamerer af PFPA kunne udvindes fra 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetonitril.
Opløselighed
Uopløselig i vand.
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevar den væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 653-30-5
Molekylær formel C8H2F5N
Molekylvægt (g/mol) 207.103
MDL nummer MFCD00013814
InChI nøgle YDNOJUAQBFXZCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5,6-pentafluorophenylacetonitrile, pentafluorophenylacetonitrile, pentafluorophenyl acetonitrile, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl acetonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl cyanide, 2-perfluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethanenitrile, acmc-1ay9x, 2-pentafluorophenyl acetonitrile
PubChem CID 69554
IUPAC navn 2-(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)acetonitril
SMIL C(C#N)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetonitrile
Tæthed 1.61
Kogepunkt 110 °C til 111 °C (17 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.439
Mængde 5 g
FN nummer UN3276
Beilstein 1882341
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 207.1
Procent renhed 98%