Få mere at vide
2,3,4,5,6-pentafluorphenyleddikesyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490567
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490567 5 g 5g
11480567 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22430.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 653-21-4 | C8H3F5O2 | 226.102 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 653-21-4
Molekylær formel C8H3F5O2
Molekylvægt (g/mol) 226.102
MDL nummer MFCD00004316
InChI nøgle LGCODSNZJOVMHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenylacetic acid, 2,3,4,5,6-pentafluorophenylacetic acid, pentafluorophenyl acetic acid, 2-perfluorophenyl acetic acid, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl acetic acid, 2,3,4,5,6-pentafluorphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2,3,4,5,6-pentafluoro, acmc-20aoj2, pentafluorophenylaceticacid, 2-pentafluorophenyl acetic acid
PubChem CID 69553
IUPAC navn 2-(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)eddikesyre
SMIL C(C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetic acid
Smeltepunkt 107°C to 110°C
Mængde 5 g
Beilstein 2056612
Formel vægt 226.1
Procent renhed ≥98%