Få mere at vide
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylbromide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1765-40-8 |
| Tæthed | 1.85 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00000299 |
| Mængde | 5 mL |
| Synonym | 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylbromide, Bromomethylpentafluorobenzene, 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylbromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.99 |
| Grad | Research |