Få mere at vide
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylbromid, 97%
Artikelnummer. 11474713
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474713 100 g 100g
11454713 5 g 5g
11464713 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474713 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11623.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1765-40-8 | C7H2BrF5 | 260,989 g/mol
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylbromid anvendes som reagens til derivatisering af alkoholer, carboxylsyrer, sulfonamider til GC og polyfunktionelle thioler. Det bruges til fremstilling af pentafluorbenzylestere af organiske syrer til bestemmelse ved kapillær og GC. Det bruges også til at derivatisere N-7-substituerede guaninaddukter af DNA til bestemmelse ved GC-elektronfangst-MS.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylbromid anvendes som reagens til derivatisering af alkoholer, carboxylsyrer, sulfonamider til GC og polyfunktionelle thioler. Det bruges til fremstilling af pentafluorbenzylestere af organiske syrer til bestemmelse ved kapillær og GC. Det bruges også til at derivatisere N-7-substituerede guaninaddukter af DNA til bestemmelse ved GC-elektronfangst-MS.
Opløselighed
Hydrolyserer i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Inkompatibel med baser og oxidationsmidler. Opbevares ved 4 °C. Beskyttet mod fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1765-40-8
Molekylær formel C7H2BrF5
Molekylvægt (g/mol) 260.989
MDL nummer MFCD00000299
InChI nøgle XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl bromide, pentafluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, 1-bromomethylpentafluorobenzene, alpha-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, bromomethyl pentafluorobenzene, benzene, bromomethyl pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylbromide, pfbbr, pentafluorobenzylbromide
PubChem CID 74484
IUPAC navn 1-(brommethyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzen
SMIL C(C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
Smeltepunkt 18°C to 20°C
Tæthed 1.844
Kogepunkt 174°C to 175°C
Flammepunkt 83°C (181°F)
Brydningsindeks 1.472
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 647808
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 261
Procent renhed ≥98%