Få mere at vide
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490053
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490053 5 g 5g
11400063 25 g 25g
11410063 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490053 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12119.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 440-60-8 | C7H3F5O | 198.092 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 440-60-8
Molekylær formel C7H3F5O
Molekylvægt (g/mol) 198.092
MDL nummer MFCD00004602
InChI nøgle PGJYYCIOYBZTPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl alcohol, pentafluorobenzyl alcohol, perfluorophenyl methanol, pentafluorophenyl methanol, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methanol, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenemethanol, hydroxymethyl pentafluorobenzene, benzenemethanol, 2,3,4,5,6-pentafluoro, pentafluorobenzylalcohol, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylalcohol
PubChem CID 9923
ChEBI CHEBI:44903
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)methanol
SMIL C(C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol
Smeltepunkt 32°C to 36°C
Kogepunkt 182°C
Flammepunkt 87°C (188°F)
Mængde 5 g
Beilstein 2052669
Formel vægt 198.09
Procent renhed 98%