Få mere at vide
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzophenon, 98%
Artikelnummer. 11464714
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464714 25 g 25g
11454714 5 g 5g
11474714 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464714 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13713.14
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 1536-23-8 | C13H5F5O | 272,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1536-23-8
Molekylær formel C13H5F5O
Molekylvægt (g/mol) 272.17
MDL nummer MFCD00000294
InChI nøgle HCCPWBWOSASKLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5,6-pentafluorobenzophenone, pentafluorobenzophenone, perfluorophenyl phenyl methanone, pentafluorophenyl phenyl methanone, methanone, pentafluorophenyl phenyl, benzophenone, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phenyl methanone, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phenyl ketone, benzoylpentafluorobenzene, acmc-1bvr7
PubChem CID 73755
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)-phenylmethanon
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(C(=O)C2=CC=CC=C2)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzophenone
Smeltepunkt 36 °C til 39 °C
Kogepunkt 93 °C (0,2 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 2059098
Formel vægt 272.18
Procent renhed 98%