Få mere at vide
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzeneboronic acid, 97%
Artikelnummer. 11489977
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489977 25 g 25g
11479977 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22922.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1582-24-7 | C6H2BF5O2 | 211.88 g/mol
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzenboronsyre anvendes i den palladium-katalyserede Suzuki-reaktion til at syntetisere flere krydskoblede aromatiske forbindelser, for eksempel bis(pentafluorphenyl)-substitueret thiophen og selenophenderivater. Det tjener som mellem- og råmateriale i den farmaceutiske og kemiske industri. Det bruges også i farvestoffer og pigmenter. Det kan bruges til at fremstille cykliske boronater af bifunktionelle forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzenboronsyre anvendes i den palladium-katalyserede Suzuki-reaktion til at syntetisere flere krydskoblede aromatiske forbindelser, for eksempel bis(pentafluorphenyl)-substitueret thiophen og selenophenderivater. Det tjener som mellem- og råmateriale i den farmaceutiske og kemiske industri. Det bruges også i farvestoffer og pigmenter. Det kan bruges til at fremstille cykliske boronater af bifunktionelle forbindelser.
Opløselighed Blandbar med
alkoholer, acetonitril og dichlormethan.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1582-24-7
Molekylær formel C6H2BF5O2
Molekylvægt (g/mol) 211.88
MDL nummer MFCD01074663
InChI nøgle VASOMTXTRMYSKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5,6-pentafluorobenzeneboronic acid, pentafluorophenylboronic acid, perfluorophenylboronic acid, pentafluorobenzeneboronic acid, boronic acid, pentafluorophenyl, pentafluorophenyl boronic acid, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl boronic acid, boronic acid, b-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl, pubchem22760, rarechem ah pb 0049
PubChem CID 2775922
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 250°C to 255°C
Mængde 25 g
Beilstein 3033960
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with alcohols,acetonitrile and dichloromethane.
Formel vægt 211.88
Procent renhed 97%