Få mere at vide
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365179
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11365179 5 g 5g
11375179 25 g 25g
11385179 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11365179 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18397.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 652-31-3 | C7H2F5NO | 211.091 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 652-31-3
Molekylær formel C7H2F5NO
Molekylvægt (g/mol) 211.091
MDL nummer MFCD00007971
InChI nøgle WPWWHXPRJFDTTJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69547
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzamide
Smeltepunkt 146°C to 149°C
Mængde 5 g
Synonym pentafluorobenzamide, benzamide, 2,3,4,5,6-pentafluoro, benzamide, pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluoro-benzamide, acmc-209nq0, benzamide,3,4,5,6-pentafluoro, benzamide,2,3,4,5,6-pentafluoro
Formel vægt 211.09
Procent renhed 99%