Få mere at vide
2,3,4,5,6-pentoranilin, 97%
Artikelnummer. 10247333 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10247333 5 g Glasflaske 5g
10081560 10 g Glasflaske 10g
10006113 50 g Glasflaske 50g
10239223 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10247333 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147080050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 771-60-8 | C6H2F5N | 183,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 771-60-8
Molekylær formel C6H2F5N
Molekylvægt (g/mol) 183.08
MDL nummer MFCD00007643
InChI nøgle NOXLGCOSAFGMDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluoroaniline, pentafluorophenylamine, aminopentafluorobenzene, benzenamine, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenamine, aniline, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-ms06il3y2q, ms06il3y2q, 2,3,4,5,6-pentafluorophenylamine, pubchem1546
PubChem CID 13040
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentafluoranilin
SMIL NC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 33 °C til 38 °C
Farve Laks til hvid
Tæthed 73g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6F5NH2
Mængde 5 g
Formel vægt 183.08
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.