Få mere at vide
2', 3', 4', 5', 6'-pentafluoracetophenon, 97%
Artikelnummer. 11391497
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391497 5 g 5g
11381497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02063.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 652-29-9 | C8H3F5O | 210,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 652-29-9
Molekylær formel C8H3F5O
Molekylvægt (g/mol) 210.10
MDL nummer MFCD00000296
InChI nøgle FBGHCYZBCMDEOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',3',4',5',6'-pentafluoroacetophenone, 1-perfluorophenyl ethanone, pentafluoroacetophenone, 1-pentafluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-pentafluorophenyl, 2,3,4,5,6-pentafluoroacetophenone, 1-pentafluorphenyl ethanon, 1-acetyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, acmc-209npz, 1-pentafluorophenylethanone
PubChem CID 69546
SMIL CC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetophenone
Tæthed 1.476
Kogepunkt 130 °C til 131 °C
Flammepunkt 65 °C (149 °F)
Brydningsindeks 1.4366
Mængde 5 g
Beilstein 2053225
IUPAC navn 1-(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)ethan-1-on
Formel vægt 210.1
Procent renhed 97%