Få mere at vide
2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetophenone, 97%
Artikelnummer. 11381497
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381497 1 g 1g
11391497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02063.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 652-29-9 | C8H3F5O | 210.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 652-29-9
Molekylær formel C8H3F5O
Molekylvægt (g/mol) 210.10
MDL nummer MFCD00000296
InChI nøgle FBGHCYZBCMDEOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',3',4',5',6'-pentafluoroacetophenone, 1-perfluorophenyl ethanone, pentafluoroacetophenone, 1-pentafluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-pentafluorophenyl, 2,3,4,5,6-pentafluoroacetophenone, 1-pentafluorphenyl ethanon, 1-acetyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, acmc-209npz, 1-pentafluorophenylethanone
PubChem CID 69546
SMIL CC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetophenone
Tæthed 1.476
Kogepunkt 130°C to 131°C
Flammepunkt 65°C (149°F)
Brydningsindeks 1.4366
Mængde 1 g
Beilstein 2053225
IUPAC navn 1-(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)ethanon
Formel vægt 210.1
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.