Få mere at vide
2',3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl, TRC
Artikelnummer. 30179937
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179937 100 mg
30180417 10 mg
30180397 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30179937 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP238195100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32598-14-4
Molekylær formel C12 H5 Cl5
Molekylvægt (g/mol) 326.43
Synonym 1,1'-Biphenyl, 2,3,3',4,4'-pentachloro-, Biphenyl, 2,3,3',4,4'-pentachloro- (8CI), 2,3,3',4,4'-Pentachloro-1,1'-biphenyl, 2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl, 2,3,4,3',4'-Pentachlorobiphenyl, 2',3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl, 3,4,2',3',4'-Pentachlorobiphenyl, CB 105, PCB 105, Polychlorinated biphenyl-105, 2,3,3',4,4'-PentaCB
IUPAC navn 1,2,3-trichloro-4-(3,4-dichlorophenyl)benzene
SMIL Clc1ccc(cc1Cl)c2ccc(Cl)c(Cl)c2Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PCB No. 105
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H5Cl5/c13-8-3-1-6(5-10(8)15)7-2-4-9(14)12(17)11(7)16/h1-5H
Formel vægt 323.8834