Få mere at vide
2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl, TRC
Artikelnummer. 30179859
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179859 50 mg
30179768 10 mg
30180101 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30179859 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29505550MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52663-72-6
Molekylær formel C12 H4 Cl6
Molekylvægt (g/mol) 360.88
Synonym 1,1'-Biphenyl, 2,3',4,4',5,5'-hexachloro-, 2,3',4,4',5,5'-Hexachloro-1,1'-biphenyl, 2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl, 2,3',4,4',5,5'-HxCB, 2,4,5,3',4',5'-Hexachlorobiphenyl, 2',3,4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl, CB 167, PCB 167, 2,3',4,4',5,5'-HexaCB
IUPAC navn 1,2,3-trichloro-5-(2,4,5-trichlorophenyl)benzene
SMIL Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PCB No. 167
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H4Cl6/c13-7-4-9(15)8(14)3-6(7)5-1-10(16)12(18)11(17)2-5/h1-4H
Formel vægt 357.8444