missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,3-Trichloro-2-propenesulfonic Acid Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30134378
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134378 50 mg
30010381 10 mg
30008878 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134378 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79790050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 65600-61-5
Molekylær formel C3 H2 Cl3 O3 S . Na
Molekylvægt (g/mol) 247.46
Synonym 2-Propene-1-sulfonic acid, 2,3,3-trichloro-, sodium salt (1:1), 2-Propene-1-sulfonic acid, 2,3,3-trichloro-, sodium salt, 2,3,3-Trichloro-2-propene-1-sulfonic acid sodium
IUPAC navn sodium;2,3,3-trichloroprop-2-ene-1-sulfonate
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)CC(=C(Cl)Cl)Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3,3-Trichloro-2-propene-1-sulfonic acid sodium
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C3H3Cl3O3S.Na/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9;/h1H2,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Formel vægt 245.8688
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.