CAS RN 65600-61-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2,3,3-Trichloro-2-propenesulfonic Acid Sodium Salt, TRC
CAS: 65600-61-5 Molekylær formel: C3 H2 Cl3 O3 S . Na Molekylvægt (g/mol): 247.46 Synonym: 2-Propene-1-sulfonic acid, 2,3,3-trichloro-, sodium salt (1:1),2-Propene-1-sulfonic acid, 2,3,3-trichloro-, sodium salt,2,3,3-Trichloro-2-propene-1-sulfonic acid sodium IUPAC navn: sodium;2,3,3-trichloroprop-2-ene-1-sulfonate SMIL: [Na+].[O-]S(=O)(=O)CC(=C(Cl)Cl)Cl