missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,3',4,4',5',6-Heptabromodiphenyl Ether, TRC

Artikelnummer. 30136959
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136959 250 mg
30041064 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136959 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH281070250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 446255-30-7
Molekylær formel C12 H3 Br7 O
Molekylvægt (g/mol) 722.48
Synonym Benzene, 1,2,3,5-tetrabromo-4-(3,4,5-tribromophenoxy)-, 1,2,3,5-Tetrabromo-4-(3,4,5-tribromophenoxy)benzene, 2,3,3',4,4',5',6-Heptabromodiphenyl ether, BDE 191, PBDE 191, PBDE No. 191
IUPAC navn 1,2,3,5-tetrabromo-4-(3,4,5-tribromophenoxy)benzene
SMIL Brc1cc(Oc2c(Br)cc(Br)c(Br)c2Br)cc(Br)c1Br

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PBDE 191 (2,3,3',4,4',5',6-Heptabromodiphenyl Ether)
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H3Br7O/c13-5-1-4(2-6(14)9(5)17)20-12-8(16)3-7(15)10(18)11(12)19/h1-3H
Formel vægt 715.4468
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.