Få mere at vide
2-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine, 95%
Artikelnummer. 15441729
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15441729 1 g 1g
15451729 5 g 5g
15461729 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15441729 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H64492.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 774-18-5 | C9H10F3N | 189.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 774-18-5
Molekylær formel C9H10F3N
Molekylvægt (g/mol) 189.18
MDL nummer MFCD00128232
InChI nøgle LIERORLYMWHXDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-trifluoromethyl phenyl ethanamine, o-trifluoromethyl phenethylamine, 2-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-amine, 2-o-trifluoromethylphenyl ethylamine, 2-2-trifluoromethylphenyl ethylamine, 2-trifluoromethyl phenethylamine, 2-2-trifluoromethyl-phenyl-ethylamine, 2-2-trifluoromethyl phenyl ethyl amine, 2-trifluoromethylphenylethanamine, benzeneethanamine,2-trifluoromethyl
PubChem CID 69883
IUPAC navn 2-[2-(trifluormethyl)phenyl]ethanamin
SMIL NCCC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Farve Gul
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 7202211
Formel vægt 189.18
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske