Få mere at vide
2,2'-Thenil, 98+%
Artikelnummer. 10606254 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10606254 5 g Glasflaske 5g
10278163 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10606254 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 393630050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7333-07-5 | C10H6O2S2 | 222.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7333-07-5
Molekylær formel C10H6O2S2
Molekylvægt (g/mol) 222.29
MDL nummer MFCD00173678
InChI nøgle UNWKVSDABPCZMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-thenil, 1,2-di thiophen-2-yl ethane-1,2-dione, bis thiophen-2-yl ethane-1,2-dione, ethanedione, di-2-thienyl, 1,2-di 2-thienyl-1,2-ethanedione, 1,2-di 2-thienyl ethane-1,2-dione, 1,2-di-thiophen-2-yl-ethane-1,2-dione, 5-alpha-thenil, dithienylethanedione, 2,2'-bithenoyl
PubChem CID 275005
IUPAC navn 1,2-dithiophen-2-ylethan-1,2-dion
SMIL C1=CSC(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2′-Thenil
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 81°C to 84°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 222.29
Procent renhed 98+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-Thenil
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.