Få mere at vide
2,2'-thenil, 98%
Artikelnummer. 11476456
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11476456 5 g 5g
11466456 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476456 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24753.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7333-07-5 | C10H6O2S2 | 222,28 g/mol
Thenil er et ikke-steroidt antiinflammatorisk middel og bruges også mod smerter og betændelse i muskler og led.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Thenil er et ikke-steroidt antiinflammatorisk middel og bruges også
mod smerter og betændelse i muskler og led.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7333-07-5
Molekylær formel C10H6O2S2
Molekylvægt (g/mol) 222.28
MDL nummer MFCD00173678
InChI nøgle UNWKVSDABPCZMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-thenil, 1,2-di thiophen-2-yl ethane-1,2-dione, bis thiophen-2-yl ethane-1,2-dione, ethanedione, di-2-thienyl, 1,2-di 2-thienyl-1,2-ethanedione, 1,2-di 2-thienyl ethane-1,2-dione, 1,2-di-thiophen-2-yl-ethane-1,2-dione, 5-alpha-thenil, dithienylethanedione, 2,2'-bithenoyl
PubChem CID 275005
IUPAC navn 1,2-dithiophen-2-ylethan-1,2-dion
SMIL C1=CSC(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Thenil
Smeltepunkt 81 °C til 84 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 222.29
Procent renhed 98%