Få mere at vide
2,2'-Oxydiethanol, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15598814 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15598814 500 mL Narrow Mouth Amber Glass Bottle 500ml
1 options
Artikelnummer. 15598814 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. S85607
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Oxydiethanol
CAS 111-46-6
Flammepunkt 124.00°C
Emballage Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Molekylær formel C4H10O3
MDL nummer MFCD00002882
Mængde 500 mL
Specifik vægtfylde 1L = 1.12kg
Synonym diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
InChI nøgle MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCCOCCO
IUPAC navn 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 106.12
PubChem CID 8117
ChEBI CHEBI:46807
Formel vægt 106.12
Grad BAKER ANALYZED™ Reagent