Få mere at vide
2,2'-oxybis(ethylamin), 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10235671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10235671 1 g Glasflaske 1g
11925281 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10235671 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 275840010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2752-17-2 | C4H12N2O | 104.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2752-17-2
Molekylær formel C4H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00466591
InChI nøgle GXVUZYLYWKWJIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-oxydiethanamine, 1,5-diamino-3-oxapentane, 2,2'-oxybis ethylamine, 2-2-aminoethoxy ethanamine, ethanamine, 2,2'-oxybis, bis 2-aminoethyl ether, aminoethyl ether, 2,2'-diaminodiethyl ether, unii-ffw1773zz6, 2,2'-oxydiethylamine
PubChem CID 75982
IUPAC navn 2-(2-aminoethoxy)ethanamin
SMIL NCCOCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2'-Oxybis(ethylamine)
Farve Farveløs
Tæthed 0.9610g/mL
Kogepunkt 69.0°C to 71.0°C (15.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2CH2CH2OCH2CH2NH2
Brydningsindeks 1.4550 to 1.4580
Mængde 1 g
Beilstein 04,IV,1414
Specifik vægtfylde 0.961
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform
Formel vægt 104.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2``-Oxybis(ethylamine)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.