Få mere at vide
2-(2-n-Butoxyethoxy)ethylacetat, 98%
Artikelnummer. 11473077
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473077 250 mL 250ml
11463077 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16065.AK
 Begrænset vare
På lager
CAS: 124-17-4 | C10H20O4 | 204,266 g/mol
2-(2-n-Butoxyethoxy)ethylacetat er meget udbredt i højkvalitetsmalinger til biler, tv, frysere og fly. Det bruges som opløsningsmiddel til forbedring af belægningens karakter i belægningsindustrien. Det bruges også som rengørings- og møbelplejemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(2-n-Butoxyethoxy)ethylacetat er meget udbredt i højkvalitetsmalinger til biler, tv, frysere og fly. Det bruges som opløsningsmiddel til forbedring ′af belægningens karakter i belægningsindustrien. Det bruges også som rengørings- og møbelplejemiddel.
Opløselighed Blandbar med vand, acetone
, ethylether, ethanol og de fleste organiske væsker.
Noter
Lysfølsom og varmefølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer og stærke baser. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-17-4
Molekylær formel C10H20O4
Molekylvægt (g/mol) 204.266
MDL nummer MFCD00009458
InChI nøgle VXQBJTKSVGFQOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-butoxyethoxy ethyl acetate, butoxyethoxyethyl acetate, diethylene glycol monobutyl ether acetate, butyl diglycol acetate, butyl carbitol acetate, ektasolve db acetate, 2-2-butoxyethoxy ethanol acetate, butyl diethylene glycol acetate, butylkarbitolacetat, diglycol monobutyl ether acetate
PubChem CID 31288
IUPAC navn 2-(2-butoxyethoxy)ethylacetat
SMIL CCCCOCCOCCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-n-Butoxyethoxy)ethyl acetate
Smeltepunkt -32 °C
Tæthed 0.977
Kogepunkt 237 °C til 241 °C
Flammepunkt 115 °C (239 °F)
Analyseprocentområde 98%
Brydningsindeks 1.426
Mængde 250 mL
Beilstein 1771533
Opløselighedsinformation Blandet med vand, acetone, ethylether, ethanol og de fleste organiske væsker.
Formel vægt 204.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske